Documents
A80602
Sigma-Aldrich
5-Aminotetrazole monohydrate
97%
Synonyme(s) :
Tetrazol-5-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3N5 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.08
Numéro Beilstein :
108872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
198-204 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
Clé InChI
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent in condensation reactions to form, for example, pyrimidines.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)
Annamaria Halasz et al.
Chemosphere, 241, 125008-125008 (2019-10-12)
Tetrazoles have wide industrial applications, notably in the pharmaceutical industry. Tetrazole derivatives such as bis(1H-tetrazol-5-yl)amine (H2BTA) have recently been considered by the defense industry as high nitrogen composite propellants. Photodegradation studies under solar simulating conditions showed that H2BTA was partially
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)