Principaux documents
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
Synonyme(s) :
1,1-Diphenyl-2-propanone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Beilstein:
1910206
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
59-63 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
Clé InChI
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable