Key Documents
219347
Sigma-Aldrich
3′-Fluoroacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
81 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bioreduction of 3′-fluoroacetophenone by cells of Aspergillus terreus in phosphate buffer solution-glycerol has been reported.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Improving the enantioselective bioreduction of aromatic ketones mediated by Aspergillus terreus and Rhizopus oryzae: the role of glycerol as a co-solvent.
Andrade LH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1521-1525 (2009)