Principaux documents
D172200
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
139-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)8(10(11)12)4-6(5)2/h3-4H,9H2,1-2H3
Clé InChI
PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable