Principaux documents
155861
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11
Beilstein:
2210199
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Clé InChI
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-3-nitroaniline was used in the preparation of commercial hair dyes[1].
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S J Barbee et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(3), 400-405 (1984-03-15)
4-Fluoro-3-nitroaniline (4-F-3-NA), an intermediate used in the production of commercial hair dyes, was administered daily for 90 days via po intubation to Charles River CD rats at doses of 40, 120, or 360 mg/kg to determine its subchronic toxicology. All
S Chen et al.
Journal of neurochemistry, 45(3), 940-945 (1985-09-01)
We had previously shown that 4-fluoro-3-nitrophenyl azide (FNPA) is a competitive inhibitor of both types of monoamine oxidase (MAO) in the dark, but it is a preferential photoaffinity label for only the type B MAO (MAO-B). Recently we synthesized a