Documents
D130001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyaniline
98%
Synonyme(s) :
5-Aminoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro Beilstein :
638013
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
178 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Jeffrey A Schneider et al.
Nature communications, 9(1), 4396-4396 (2018-10-26)
New chemical inhibitors of protein-protein interactions are needed to propel advances in molecular pharmacology. Peptoids are peptidomimetic oligomers with the capability to inhibit protein-protein interactions by mimicking protein secondary structure motifs. Here we report the in silico design of a