Key Documents
D129801
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
1-Amino-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxybenzenamine, 2,4-Dimethoxyphenylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro Beilstein :
638704
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
33-36 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves