CDS006284
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2OS
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Oc1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H4N2OS/c9-5-3-1-2-4-6(5)8-10-7-4/h1-3,9H
Clé InChI
HYQIDLQSPAWDSE-UHFFFAOYSA-N