Key Documents
764086
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
95%
Synonyme(s) :
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
55-60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
Clé InChI
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable