CDS001450
1-Dodecanesulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H25ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H25ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
Clé InChI
PBULHKIPTBIZHO-UHFFFAOYSA-N