C94009
4-Hydroxybenzonitrile
95%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
crystals
Pf
110-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
Clé InChI
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves