Key Documents
C56255
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
97%
Synonyme(s) :
(Chloromethyl)phosphonic acid dichloride, (Chloromethyl)phosphonic dichloride, (Chloromethyl)phosphonoyl dichloride, (Chloromethyl)phosphoryl dichloride, Chloromethanephosphonic acid dichloride, Chloromethanephosphonic dichloride, Chloromethyl dichlorophosphine oxide, Chloromethylphosphonyl dichloride, Dichloro(chloromethyl)phosphine oxide, P-(Chloromethyl)phosphonic dichloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2P(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.36
Numéro Beilstein :
969707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clé InChI
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1