Key Documents
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.08
Numéro Beilstein :
3684083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
180-185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Clé InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1