BR114120
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 125 mm, thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 1,800 × g
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 105 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114120
L × l
16 mm × 125 mm
Capacité
16 mL
18 mL
Épaisseur
0.8 mm