DWK261313609
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
Synonyme(s) :
261313609
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261313609
Diam. du tube
(25 mm) , External Thread
Volume du tube
(35 mL)