B38503
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
β,β′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2′-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Nornitrogen mustard hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
212-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Clé InChI
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No information available.
Point d'éclair (°C)
No information available.