Principaux documents
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
Synonyme(s) :
(+)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H30Cl2O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (H-NMR)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
Groupe fonctionnel
chloro
phosphine
Chaîne SMILES 
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
Clé InChI
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).[1]
Informations légales
produced by Bayer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C. Laue et al.
Patent null