930067
2-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or chunks
Niveau de qualité
Pf
119-120 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
n1cncc(c1)c2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-3-1-2-4-11(9)10-5-12-8-13-6-10/h1-8H
Clé InChI
JPSJBEALHNYNBL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(pyrimidin-5-yl)benzaldehyde is an effective TDG for meta directed C-H functionalization of amine substituted target compounds, with high selectivity.
Autres remarques
https://www.nature.com/articles/s41570-021-00311-3">Transient directing ligands for selective metal-catalysed C–H activation
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable