925446
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Synonyme(s) :
Vinyl-TT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
110-112 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
Clé InChI
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable