912751
Y5
≥99%
Synonyme(s) :
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
About This Item
Produits recommandés
Description
Band gap: Eg=1.38 eV
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
Couleur
dark
Énergie orbitale
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
Chaîne SMILES
[s]1nc2c(n1)c3c4[s]c5c([s]c(c5CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cccc%12)C/%11=C(C#N)C#N)c4[n](c3c6[n](c7c([s]c8c7[s]c(c8CCCCCCCCCCC)\C=C9\C(=O)c%10c(cccc%10)C\9=C(C#N)C#N)c62)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
Clé InChI
AQGSDAUCGRTLKJ-AXQTZOLBSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable