Principaux documents
903469
Sigma-Aldrich
Androsterone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2,2,4,4-androstan-d4-17-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D4H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@](CC1)(C(CC2)=O)C2C(CC3)C1[C@]4(C)[C@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2
Clé InChI
QGXBDMJGAMFCBF-KAPMPOEWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable