900656
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
5k-10k
Synonyme(s) :
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.7 °F
Point d'éclair (°C)
> 110.4 °C
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.