900661
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
4k-2.2k
Synonyme(s) :
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
Forme
powder
Poids mol.
PDLLA average Mn ~2,200
PEG average Mn ~4,000
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.