900528
Doped graphene
sulfur-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonyme(s) :
S-Doped graphene
About This Item
Produits recommandés
product name
Sulfur-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Pureté
≥95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composition
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Sulfur, 2.0-4.0%
Superficie
>500 m2/g , BET
Catégories apparentées
Description générale
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Application
- Electrocatalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials