Principaux documents
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.23
Beilstein:
523408
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
88-92 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
Clé InChI
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable