Principaux documents
724580
Sigma-Aldrich
1-(4-bromophenyl)piperazine
95%
Synonyme(s) :
1-(4-bromophenyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
91-95 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13BrN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Clé InChI
PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lei Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 325-332 (2015-09-29)
The current study reports the development and validation of a stability-indicating reversed phase HPLC method for the separation and identification of potential impurities in vortioxetine, a recently developed antidepressant. The structures of a new compound and four process-related impurities formed