774243
1,3-Propylene sulfite
99%
Synonyme(s) :
2-Oxo-1,3,2-dioxathiane, PS, TMS, Trimethylene sulfite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.453
pb
73 °C (lit.)
Pf
-25 °C (lit.)
Densité
1.347 g/mL at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=S1OCCCO1
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7-5-2-1-3-6-7/h1-3H2
Clé InChI
LOURZMYQPMDBSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.0 °F
Point d'éclair (°C)
83.9 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.