Matériaux pour batterie
Avec leur pureté et leur constance inégalées, nos matériaux pour batterie délivrent des performances fiables et excellentes qui aident nos clients à obtenir des données reproductibles, même durant les expériences de cyclage de longue durée. Notre sélection variée de matériaux pour batterie répond à tous les besoins de vos travaux de recherche, de la paillasse à l'échelle pilote et même jusqu'à la production.
Matériaux pour batterie du type électrolyte
Un électrolyte est une substance qui conduit l'électricité lorsqu'elle est dissoute dans un solvant. C'est un constituant essentiel au bon fonctionnement d'une batterie. Pour les batteries lithium-ion, l'électrolyte est habituellement un sel de lithium, par exemple de l'hexafluorophosphate de lithium, dissout dans un mélange de solvants organiques du type carbonate d'éthylène ou carbonate de diéthyle.
Nos électrolytes de qualité "batterie" offrent les performances les plus uniformes et les plus fiables en limitant de manière stricte les traces d'eau et les impuretés acides. Nous comprenons bien que nos clients ont des besoins divers et variés lorsqu'il s'agit de formuler des électrolytes. C'est la raison pour laquelle nous proposons aussi bien des électrolytes préformulés pouvant être utilisés directement, que toutes les matières entrant dans la composition d'un électrolyte de qualité "batterie", comme les solvants, les sels électrolytiques et les additifs, que nos clients peuvent utiliser quand ils doivent formuler leurs propres électrolytes en interne. Cette souplesse et cette possibilité de personnalisation permettent à nos clients d'obtenir des solutions qui répondent exactement à leurs besoins, qu'ils testent des piles bouton ou fabriquent des prototypes de cellules en forme de poche ("pouch cell").
Matériaux pour batterie du type cathode
Dans une batterie lithium-ion, la cathode est l'électrode qui récupère les électrons provenant du circuit externe et qui joue un rôle essentiel en maintenant l'équilibre des charges en intercalant simultanément des ions lithium. En général, la cathode est composée d'un matériau actif de cathode (CAM pour "cathode active material", ~90 %), d'un liant polymère (~5 %) et d'un additif conducteur (~5 %). Ces matériaux sont mélangés de façon à former une suspension, qui est ensuite coulée sur un collecteur de courant en feuille d'aluminium pour créer la cathode.
Le choix du CAM est un facteur crucial qui détermine la densité énergétique de la batterie lithium-ion au travers de la tension et de la capacité de la cellule. Nos CAM de grande qualité incluent des matériaux couramment utilisés comme l'oxyde de lithium et de cobalt (LiCoO2), l'oxyde de lithium et de manganèse (LiMn2O4), le phosphate de fer et de lithium (LiFePO4 ou LFP), et l'oxyde de lithium, nickel, manganèse et cobalt (LiNiMnCoO2 ou NMC), chacun présentant des atouts et des compromis en termes de densité énergétique, de stabilité thermique et de rentabilité. Nous proposons également des suspensions prêtes à couler et des feuilles d'électrode prêtes à l'emploi pour nos clients souhaitant s'affranchir du temps et de la main d'œuvre nécessaires à la transformation de la cathode et accélérer leurs recherches.
Matériaux pour batterie du type anode
Dans une batterie lithium-ion, l'anode est l'électrode "négative" ou "réductrice" qui fournit les électrons. Traditionnellement, l'anode est constituée de graphite, de matériaux carbonés ou d'oxydes métalliques ; on parle alors d'anodes du type à intercalation. Les anodes du type à conversion de dernière génération, telles que celles au silicium et au lithium métalliques, gagnent en popularité en raison de leur plus grande densité énergétique.
Nous proposons tout un éventail de matériaux d'anode de haute qualité, notamment du graphite naturel et artificiel, des matériaux d'anode au silicium tels que des nanoparticules et des composites silicium-carbone, du titanate de lithium (LTO) et du lithium métallique. Nous fournissons aussi des matériaux d'anode recouverts de carbone et de LATP pour adapter les performances aux besoins du client, ainsi que des suspensions prêtes à couler et des feuilles d'électrode prêtes à l'emploi.
Matériaux pour batterie à l'état solide
Les batteries à l'état solide contiennent un électrolyte solide qui remplace l'électrolyte liquide utilisé dans les batteries lithium-ion actuelles. Les batteries à l'état solide font partie des technologies de batterie de nouvelle génération les plus prometteuses pour améliorer la sécurité et la densité énergétique. Les électrolytes solides peuvent être constitués de divers matériaux, par exemple des céramiques, des polymères ou des verres, chacun offrant des avantages et des propriétés uniques. Nos matériaux du type électrolyte à l'état solide sont disponibles en diverses compositions, notamment avec des sulfures, des oxydes et des halogénures. Les matières sont synthétisées avec soin en contrôlant la granulométrie, la cristallinité et la pureté afin de donner des cellules électrochimiques aux performances fiables et reproductibles.
Matériaux pour batterie sodium-ion
Les batteries sodium-ion constituent une alternative émergente aux batteries lithium-ion qui s'accompagne d'importants avantages tels que des matériaux au coût réduit, une plus grande sécurité et des ressources abondantes. Les batteries sodium-ion utilisent des ions sodium à la place des ions lithium pour stocker et transférer les charges électriques.
Nous proposons divers matériaux pour batterie sodium-ion de grande qualité. Nos matériaux pour batterie sodium-ion englobent des électrolytes, des matériaux actifs de cathode et d'anode, des précurseurs, et des feuilles d'électrode, tous conçus de façon à offrir une grande densité énergétique, une longue durée de vie en cyclage, et des performances stables et reproductibles.
Précurseurs de qualité "batterie"
Les précurseurs sont les composés utilisés pour fabriquer les matériaux actifs de cathode et d'anode. Nous proposons tout un éventail de précurseurs de sels de grande qualité destinés à la synthèse des matériaux pour batterie, notamment des sels de lithium de qualité "batterie" tels que l'hydroxyde de lithium ou le carbonate de lithium, et des sels de métaux de transition de grande pureté tels que les sels de cobalt, de manganèse, de nickel, d'aluminium ou de fer. Qu'il s'agisse de précurseurs pour une réaction à l'état solide, une coprécipitation ou un traitement chimique par voie humide, nous disposons de précurseurs de haute pureté qui sauront aider nos clients à synthétiser des matériaux pour batterie aux performances exceptionnelles, de manière fiable et reproductible.
Notre équipe d'experts se tient constamment à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver parmi le vaste choix de matériaux pour batterie et à développer les meilleures solutions à même de maximiser les performances de vos batteries. Découvrez ces matériaux ainsi que d'autres produits pour batterie, notamment nos alternatives plus écologiques de qualité "batterie". Consultez nos matériaux pour batterie du type feuille à base d'aluminium, de cuivre et de nickel, nos liants d'anode et de cathode de haute viscosité, ainsi que nos nanomatériaux au carbone, répondant à tous les besoins de vos recherches et de vos activités commerciales.
Ressources produits apparentées
- Article: Solid-State Rechargeable Batteries
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
- Article: Recent Developments in Silicon Anode Materials for High Performance Lithium-Ion Batteries
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
- Article: Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
- Article: Safer High-Performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
- Article: Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Lithium-ion batteries represent a group of electrochemical devices used for electricity storage and have attracted a lot of attention in the past two decades due to their portability, rechargeability and low cost.
- Article: Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- Article: Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications