766097
Isoquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
179-184 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
LFALMDZWCMSBFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable