Key Documents
686875
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylethenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4422
Densité
0.8879 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
Clé InChI
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup