Principaux documents
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-m-terphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H13Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
90-95 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
Clé InChI
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable