272515
2,4,6-Triphenylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
122-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
Clé InChI
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable