Key Documents
75944
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl trans-β-acetylacrylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro Beilstein :
906914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Autres remarques
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
; DA-cycloadditions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)