Key Documents
546291
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
148-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An alternative route to syntheses of aryl keto acids in a chloroaluminate ionic liquid.
Mohile SS, et al.
J. Chem. Res. (M), 10, 650-651 (2003)