Principaux documents
752797
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]
Synonyme(s) :
chloro[N-[(1R,2R)-1,2-diphenyl-2-[[3-(η6-phenyl)propyl]amino-κN]ethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]- Ruthenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H31ClN2O2RuS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
260-268 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
Clé InChI
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable