Documents
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
Clé InChI
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Professor Heller and coworkers are engaged in the development of mild and chemoselective acylation reactions using carbonylazole-derived reagents. To that end, they have developed a suite of carbonylimidazole derivatives for facile and chemoselective esterification (MImC, etc.) and amidation (WImC) of carboxylic acids, in collaboration with Professor Richmond Sarpong.