Principaux documents
748471
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
174-178 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
322.7 °F
Point d'éclair (°C)
161.5 °C