741493
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
73-78 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
- Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
- 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
- Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)
tert-Butyl nitrite mediated nitrogen transfer reactions: synthesis of benzotriazoles and azides at room temperature
Azeez S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(37), 8280-8285 (2018)
A Facile, Catalyst-Free Mechano-Synthesis of Quinoxalines and their In-Vitro Antibacterial Activity Study
Bhutia ZT, et al.
ChemistrySelect, 2(3), 1183-1187 (2017)