Key Documents
740691
Sigma-Aldrich
3-(3-Hydroxypropyl)-1H-indole
97%
Synonyme(s) :
Homotryptophol, 1H-indole-3-proanol, 3-Indolepropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.605
Densité
1.147 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
Clé InChI
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mikas Sadauskas et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-30)
A plant auxin hormone indole-3-acetic acid (IAA) can be assimilated by bacteria as an energy and carbon source, although no degradation has been reported for indole-3-propionic acid and indole-3-butyric acid. While significant efforts have been made to decipher the Iac