377775
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
98%
Synonyme(s) :
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
Clé InChI
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter