740292
Vitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Cholecalciferol solution
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Pf
-144.0 °C
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
Application
The active metabolite of vitamin D3 is calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) encapsulated into polymeric nanoparticles, which finds the application in vitamin D3-based chemotherapy formulation study and in vitro evaluation.
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup