726842
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densité
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)[C@@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Catégories apparentées
Application
- Enantiopure stereoisomers of hemicryptophanes, which are used for the recognition of glucopyranosides.[1]
- Bicyclic Geissman-Waiss lactone via intramolecular ring-closure reaction of the diastereomeric mixture of sulfonium salts.[2]
- N-[(1R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N′-methylthiourea by reacting with methyl isothiocyanate.[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.