726621
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
187-189 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Description générale
Application
- (S)-α-amino phosphonates
- N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine
- R-α-aminonitriles
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.