Key Documents
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Synonyme(s) :
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
269-274 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
Clé InChI
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable