Principaux documents
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D6H21O5NaS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
Clé InChI
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable