Principaux documents
715271
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
202-207 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed coupling reactions
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
178.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81.3 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1