557730
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable