709409
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable