Principaux documents
696951
Sigma-Aldrich
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D4H5N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
159-161 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
Clé InChI
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable