Documents
34196
Supelco
Dimetridazol-d3
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D3H4N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
Clé InChI
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves